Stampa…
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-2-iodoaniline
PC9571-1G PC9571-250MG
APOSPC9571-1GEA 80 EUR
APOSPC9571-1G APOSPC9571-250MG
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₃INO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972994
CAS Number: 845866-79-7