Stampa…
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9567-1G PC9567-5G PC9567-10G
APOSPC9567-1GEA 348 EUR
APOSPC9567-1G APOSPC9567-5G APOSPC9567-10G
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
3-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₉F₃N₂O₂
Punto di ebollizione: 129…132 °C/5,25mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424489
CAS Number: 808764-41-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III