5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9564-1G
PC9564-5G
PC9564-250MG
APOSPC9564-1GEA
72.7
EUR
APOSPC9564-1G
APOSPC9564-5G
APOSPC9564-250MG
5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate 97%
5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
Formula:
C₇H₃ClFNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
247170-25-8 |