Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-3-picoline
PC9553-1G PC9553-500MG
APOSPC9553-1GEA 16.1 EUR
APOSPC9553-1G APOSPC9553-500MG
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di fusione: 43…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972725
CAS Number: 38186-84-4