Stampa…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9552-1G PC9552-25G PC9552-5G
APOSPC9552-1GEA 17.6 EUR
APOSPC9552-1G APOSPC9552-25G APOSPC9552-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Peso molecolare: 201,1453 g/mol
Punto di fusione: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458145
CAS Number: 868167-61-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III