Stampa…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9551-1G PC9551-25G PC9551-5G
APOSPC9551-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9551-1G APOSPC9551-25G APOSPC9551-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458144
CAS Number: 56723-86-5