Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9550-1G PC9550-25G PC9550-5G
APOSPC9550-1GEA 14.7 EUR
APOSPC9550-1G APOSPC9550-25G APOSPC9550-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Peso molecolare: 250,02 g/mol
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013374
CAS Number: 74266-66-3