2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropionitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₈F₃NO Punto di ebollizione: 76…82 °C/12mmHg Densità: 1,152 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001844 CAS Number: 80866-87-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |