Stampa…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9546-5G PC9546-1G
APOSPC9546-5GEA 61.1 EUR
APOSPC9546-5G APOSPC9546-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃ClF₄O
Peso molecolare: 226,56 g/mol
Punto di ebollizione: 151…153 °C
Densità: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236284
CAS Number: 216144-68-2
UN: 3265
ADR: 8,II