Stampa…
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9542-25G PC9542-5G PC9542-100G
APOSPC9542-25GEA 24.8 EUR
APOSPC9542-25G APOSPC9542-5G APOSPC9542-100G
2-Chloro-3-fluoropyridine 99%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Peso molecolare: 131.54 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/80mmHg
Densità: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095302
CAS Number: 17282-04-1