Stampa…
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9534-1G PC9534-5G PC9534-10G
APOSPC9534-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9534-1G APOSPC9534-5G APOSPC9534-10G
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Punto di fusione: 204…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862084
CAS Number: 51446-30-1