2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
PC9532-25G
PC9532-100G
PC9532-5G
APOSPC9532-25GEA
17.6
EUR
APOSPC9532-25G
APOSPC9532-100G
APOSPC9532-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile
Formula:
C₆HCl₂FN₂ Peso molecolare: 190,99 g/mol Punto di fusione: 85…93 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863289 CAS Number: 82671-02-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |