Stampa…
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9527-100G PC9527-5G
APOSPC9527-100GEA 161 EUR
APOSPC9527-100G APOSPC9527-5G
3-Chloro-4-fluorotoluene 97%
3-Chloro-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Punto di ebollizione: 167…169 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079730
CAS Number: 1513-25-3
UN: 1993
ADR: 3,III