Stampa…
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9524-1G PC9524-10G
APOSPC9524-1GEA 125 EUR
APOSPC9524-1G APOSPC9524-10G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₅F₆NO₂
Punto di fusione: 229…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276584
CAS Number: 125647-79-2