Stampa…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9510-1G PC9510-5G PC9510-25G
APOSPC9510-1GEA 55.1 EUR
APOSPC9510-1G APOSPC9510-5G APOSPC9510-25G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201121
CAS Number: 340825-21-0