5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9502-100MG
PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA
290
EUR
APOSPC9502-100MG
APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂ Punto di fusione: 162…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01936015 CAS Number: 338982-07-3 |