Stampa…
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9501-1G PC9501-500MG PC9501-5G
APOSPC9501-1GEA 533 EUR
APOSPC9501-1G APOSPC9501-500MG APOSPC9501-5G
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde 97%
6-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₇F₃N₂OS₂
Peso molecolare: 328,34 g/mol
Punto di fusione: 86…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102587
CAS Number: 175277-56-2