Stampa…
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Aminobenzylthio)benzotrifluoride
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 666 EUR
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Formula: C₁₄H₁₂F₃NS
Peso molecolare: 283,32 g/mol
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173208
CAS Number: 338398-58-6