Stampa…
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Fornitore: Apollo Scientific
PC9497-1G PC9497-500MG PC9497-5G
APOSPC9497-1GEA 533 EUR
APOSPC9497-1G APOSPC9497-500MG APOSPC9497-5G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Formula: C₁₁H₇F₃N₂S
Punto di fusione: 262…265 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243479
CAS Number: 344282-81-1