Stampa…
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 437 EUR
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Formula: C₁₃H₈F₃NO₂
Punto di fusione: 51…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00974920
CAS Number: 338967-16-1