Stampa…
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)benzylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC9492-1G PC9492-500MG PC9492-5G
APOSPC9492-1GEA 275 EUR
APOSPC9492-1G APOSPC9492-500MG APOSPC9492-5G
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formula: C₁₀H₉F₃N₄S
Peso molecolare: 274,27 g/mol
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00141527
CAS Number: 303150-56-3