3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₉F₃O₃S Punto di fusione: 118…120 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00173491 CAS Number: 339009-59-5 |