Stampa…
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9489-1G PC9489-250MG
APOSPC9489-1GEA 87 EUR
APOSPC9489-1G APOSPC9489-250MG
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid 97%
2-{[3-(Trifluoromethyl)benzoyl]amino}acetic acid
Formula: C₁₀H₈F₃NO₃
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029782
CAS Number: 17794-48-8