Stampa…
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 188 EUR
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 98%
4-Bromo-2,5-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,01 g/mol
Punto di fusione: 74…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861125
CAS Number: 112279-60-4