6-Fluoro-DL-tryptophan
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Punto di fusione: 280…285 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00005653 CAS Number: 7730-20-3 EINECS: 231-788-6 |