Stampa…
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]pyridin-2-one-5-carboxylic acid
PC9476-1G PC9476-500MG PC9476-5G
APOSPC9476-1GEA 172 EUR
APOSPC9476-1G APOSPC9476-500MG APOSPC9476-5G
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Peso molecolare: 297,24 g/mol
Punto di fusione: 251…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243721
CAS Number: 338783-75-8