Stampa…
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9474-1G PC9474-500MG PC9474-5G
APOSPC9474-1GEA 171 EUR
APOSPC9474-1G APOSPC9474-500MG APOSPC9474-5G
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
6-Oxo-1-[3-(trifluoromethyl)benzyl]-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀F₃NO₃
Punto di fusione: 204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139896
CAS Number: 338783-19-0