2-Oxo-1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₀F₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00243696 CAS Number: 66158-46-1 |