Stampa…
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneacetonitrile
PC9472-25G PC9472-5G PC9472-100G
APOSPC9472-25GEA 55.3 EUR
APOSPC9472-25G APOSPC9472-5G APOSPC9472-100G
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅ClFN
Peso molecolare: 169,59 g/mol
Punto di fusione: 36…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01312758
CAS Number: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III