Stampa…
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Thiodiacetic acid mono-4-(trifluoromethyl)anilide
PC9470-1G PC9470-500MG PC9470-5G
APOSPC9470-1GEA 156 EUR
APOSPC9470-1G APOSPC9470-500MG APOSPC9470-5G
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[4-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
Peso molecolare: 293,27 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202307
CAS Number: 338421-16-2