Stampa…
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC9469-1G PC9469-500MG PC9469-5G
APOSPC9469-1GEA 155 EUR
APOSPC9469-1G APOSPC9469-500MG APOSPC9469-5G
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
2-({2-Oxo-2-[3-(trifluoromethyl)anilino]ethyl}sulphanyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₃S
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202305
CAS Number: 338421-05-9