Stampa…
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9468-1G PC9468-500MG PC9468-5G
APOSPC9468-1GEA 172 EUR
APOSPC9468-1G APOSPC9468-500MG APOSPC9468-5G
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol
Formula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Peso molecolare: 319,29 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01173874
CAS Number: 330633-81-3