Stampa…
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
PC9467-1G PC9467-500MG PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA 275 EUR
APOSPC9467-1G APOSPC9467-500MG APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₈F₃NO₄
Peso molecolare: 311,22 g/mol
Punto di fusione: 107…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138749
CAS Number: 320416-66-8