Stampa…
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9465-1G PC9465-500MG
APOSPC9465-1GEA 799 EUR
APOSPC9465-1G APOSPC9465-500MG
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₆N₂OS
Peso molecolare: 356,29 g/mol
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172636
CAS Number: 318239-53-1