Stampa…
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9464-1G PC9464-500MG PC9464-5G
APOSPC9464-1GEA 533 EUR
APOSPC9464-1G APOSPC9464-500MG APOSPC9464-5G
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol 97%
{1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1H-pyrazol-4-yl}methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₆N₂O₂
Peso molecolare: 340,23 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172663
CAS Number: 318469-40-8