Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9459-1G PC9459-250MG
APOSPC9459-1GEA 0 EUR
APOSPC9459-1G APOSPC9459-250MG
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₅F₃N₂O₂S
Punto di fusione: 255…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01814674
CAS Number: 338982-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III