Stampa…
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 17.6 EUR
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 194,1113 g/mol
Punto di fusione: 200…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01936005
CAS Number: 113100-53-1