Stampa…
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 98.9 EUR
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluoro-6-nitroaniline 97%
2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Punto di fusione: 114…118 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00233313
CAS Number: 211693-73-1