Stampa…
7-Fluoroindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 23.4 EUR
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-Fluoroindole 98%
7-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 60…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074502
CAS Number: 387-44-0