Stampa…
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9448-1G PC9448-500MG PC9448-5G
APOSPC9448-1GEA 275 EUR
APOSPC9448-1G APOSPC9448-500MG APOSPC9448-5G
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide 97%
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxiranecarboxamide
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 245,2 g/mol
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00232083
CAS Number: 338424-38-7