Stampa…
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
PC9447-10G PC9447-100G PC9447-25G
APOSPC9447-10GEA 46.6 EUR
APOSPC9447-10G APOSPC9447-100G APOSPC9447-25G
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095402
CAS Number: 194240-75-0