Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₁₁F₃O₃S Punto di fusione: 60…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00202083 CAS Number: 343375-98-4 |