Stampa…
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
3-Amino-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
Punto di fusione: 182…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130055
CAS Number: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2