Stampa…
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 382 EUR
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
Peso molecolare: 230,24 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173650
CAS Number: 56442-17-2