Stampa…
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9436-1G PC9436-500MG PC9436-5G
APOSPC9436-1GEA 533 EUR
APOSPC9436-1G APOSPC9436-500MG APOSPC9436-5G
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂OS
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172634
CAS Number: 318239-51-9