Stampa…
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC9434-1G PC9434-250MG PC9434-500MG
APOSPC9434-1GEA 510 EUR
APOSPC9434-1G APOSPC9434-250MG APOSPC9434-500MG
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Peso molecolare: 272,23 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00172652
CAS Number: 318469-22-6