Stampa…
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9429-1G PC9429-5G PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9429-1G APOSPC9429-5G APOSPC9429-10G
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115861
CAS Number: 883500-51-4