Stampa…
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butyrate
PC9424-10G PC9424-1G PC9424-5G
APOSPC9424-10GEA 546 EUR
APOSPC9424-10G APOSPC9424-1G APOSPC9424-5G
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₄
Peso molecolare: 306,24 g/mol
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793100
CAS Number: 339101-25-6