Stampa…
6-Fluoroindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole
PC9422-100G PC9422-25G
APOSPC9422-100GEA 207 EUR
APOSPC9422-100G APOSPC9422-25G
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056933
CAS Number: 399-51-9