Stampa…
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9420-1G PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA 87.3 EUR
APOSPC9420-1G APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formula: C₉H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 216,16 g/mol
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00204216
CAS Number: 175277-60-8